Tisk…
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å) 8 --> 12 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
197290050 197295000
ACRO197290050EA 18720 CZK
ACRO197290050 ACRO197295000
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å) 8 --> 12 mesh
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å)
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 69912-79-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density 690 to 790 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2h)
Water adsorption ≥21 % (50%rH, 20°C, 24h)