Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å) 4-8 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
197285000
197280025
ACRO197285000EA
2450
CZK
ACRO197285000
ACRO197280025
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å) 4-8 mesh
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å)
MDL Number:
MFCD00131613 CAS číslo: 69912-79-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to beige Beads |
Particle size | 4 to 8 mesh |
Bulk density | 660 to 780 g/l |
Residual water | ≤2 % (550°C) |
Water adsorption | ≥20 % (60% rH) |