Tisk…
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
334294-1KG 334294-5KG
334294-1KGEA 6860 CZK
334294-1KG 334294-5KG
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Bod tání: 400 °C
Hustota: 2.0 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 70955-01-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Diameter 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 4