Ropný líh, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8243.5000EA
4570
CZK
8243.5000
8243.9025
8243.1000
8243.9200
Ropný líh, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ropný líh
Bod varu:
100…140 °C (1013 hPa) Bod tání: –40 °C Hustota: 0.728 g/cm³ (15 °C) Bod vzplanutí: 1 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS číslo: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3 II |
Výsledky specifikačního testu
Boiling Range | 100 - 140 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |