Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05466.30
L05466.0B
L05466.0I
L05466.30EA
1530
CZK
L05466.30
L05466.0B
L05466.0I
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0
MDL No.: MFCD00131613
Hustota:
1.1…2.2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03457537 CAS číslo: 70955-01-0 |