Tisk…
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
A11535.0B A11535.0I A11535.30
A11535.0BEA 2950 CZK
A11535.0B A11535.0I A11535.30
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), powder
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Hustota: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03457537
CAS číslo: 70955-01-0