Tisk…
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
87956.A1 87956.A7
87956.A1EA 4430 CZK
87956.A1 87956.A7
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Hustota: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03457537
CAS číslo: 70955-01-0