Tisk…
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 10 --> 18 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
264750050 264755000
ACRO264750050EA 16840 CZK
ACRO264750050 ACRO264755000
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 10 --> 18 mesh
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
MDL Number: MFCD03457537
CAS číslo: 70955-01-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Granules
Bulk density 680 to 780 g/l
Residual water ≤1.5 % (50°C, 2 h)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 20°C, 24 h)