Tisk…
Petrolether, 100…140 °C, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
233020025 233020250 233020100
ACRO233020025EA 2070 CZK
ACRO233020025 ACRO233020250 ACRO233020100
Petrolether, 100…140 °C, extra pure
Ropný líh
Bod varu: 100…140 °C (760 mmHg)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,74 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Boiling point 98 to 140°C
Density (15°C) 0.737 to 0.747 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Benzene ≤50 ppm
Aromatics ≤0.5 %