Tisk…
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), powder <50 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
214800250 214805000 214800010 214800025 214800100
ACRO214800250EA 1340 CZK
ACRO214800250 ACRO214805000 ACRO214800010 ACRO214800025 ACRO214800100
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), powder <50 µm
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 70955-01-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
pH 9 to 12 (10 % suspension in water)
Residual water ≤3 %
Water adsorption ≥18 %