Tisk…
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
197270050 197275000 197270250
ACRO197270050EA 20230 CZK
ACRO197270050 ACRO197275000 ACRO197270250
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03457537
CAS číslo: 70955-01-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Beads
Bulk density 680 to 760 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C)
Water adsorption ≥20 % (1bar,25°C)