Tisk…
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
197260050 197265000
ACRO197260050EA 17730 CZK
ACRO197260050 ACRO197265000
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
MDL Number: MFCD03457537
CAS číslo: 70955-01-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Beads
Bulk density 660 to 760 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 %