Tisk…
Petrolether, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23845.323EA 2730 CZK
23845.323 23845.460 23845.551
Petrolether, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Ropný líh
Bod varu: 100…120 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.7 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 125 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm