Tisk…
, beads 8-12 mesh, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Molekulové síto A3
208582-1KG 208582-5KG
208582-1KGEA 6100 CZK
208582-1KG 208582-5KG
, beads 8-12 mesh, Fluka™
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Bod tání: 400 °C
Hustota: 2 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00147627
CAS číslo: 1318-02-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %
Pore Size (Ång Ström) 3