Tisk…
parafín, liquid, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
24679.291EA 4120 CZK
24679.291 24679.360 24679.462 24679.320
parafín, liquid, GPR RECTAPUR®
Parafín
Bod varu: 300…500 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 215 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07093
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Solid paraffins Passes test
Acidity Max. 0.002 meq/g
Colouration Max. 20 APHA
Density (20/4) 0.850 - 0.885
Viscosity (40°C) Min. 34.5 cSt
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %