Tisk…
, beads 4-8 mesh, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Molekulové síto A3
208574-1KG 208574-5KG
208574-1KGEA 6010 CZK
208574-1KG 208574-5KG
, beads 4-8 mesh, Fluka™
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Bod tání: 400 °C
Hustota: 2 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00147627
CAS číslo: 1318-02-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Particle Size 4-8 mesh
Grain size 4 - 8 mesh Min. 95 %
Water adsorption capacity Min. 19.5 %