Tisk…
parafín, Liquid, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
24677.294EA 2480 CZK
24677.294 24677.363
parafín, Liquid, TECHNICAL
Parafín
Hustota: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 215 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 8042-47-5
EINECS: 232-384-2