Tisk…
, rods, Ø ~1,6 mm, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Molekulové síto A3
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05741.1000 1.05741.0250
1.05741.1000EA 4380 CZK
1.05741.1000 1.05741.0250
, rods, Ø ~1,6 mm, Supelco®
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Conforms
Loss on ignition (950 °C) ≤10 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥15%