Nujol (light oil) for IR spectrophotometry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
parafín, kapalný
L14480.AP
L14480.AD
L14480.APEA
1230
CZK
L14480.AP
L14480.AD
Nujol (light oil) for IR spectrophotometry
Nujol
CAS No.: 8012-95-1
Flash Point: 220°(428°F)
Refractive Index: 1.4680
Melting Point: ca -20°
Boiling Point:
Bod varu:
>300 °C Bod tání: ∼–20 °C Hustota: 0.838 Bod vzplanutí: 220 °C (428 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00131611 CAS číslo: 8012-95-1 EINECS: 232-384-2 Merck Index: 14,7023 |