Tisk…
, beads 2 mm, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Molekulové síto A3
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05704.0250 1.05704.1000
1.05704.0250EA 2020 CZK
1.05704.0250 1.05704.1000
, beads 2 mm, Supelco®
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 700 - 750 kg/m3
Synonyms Sodium aluminium silicate