Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
L05359.30
L05359.0B
L05359.30EA
1760
CZK
L05359.30
L05359.0B
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Molecular sieve 3A (0.3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1
MDL No.: MFCD00131613
Vzorec:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00131613 CAS číslo: 308080-99-1 |