Tisk…
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
L05335.30 L05335.0B L05335.0I
L05335.30EA 1830 CZK
L05335.30 L05335.0B L05335.0I
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Molecular sieve 3A (0.3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1 MDL No.: MFCD00131613
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 308080-99-1