, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Molekulové síto A3
B21165.0B
B21165.0I
B21165.30
B21165.0BEA
3080
CZK
B21165.0B
B21165.0I
B21165.30
, powder
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pale brown
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00147627
Vzorec:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00131613 CAS číslo: 308080-99-1 |