Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), pellets, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
87957.A1
87957.A7
87957.A1EA
4090
CZK
87957.A1
87957.A7
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), pellets, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00131613 CAS číslo: 308080-99-1 |