Tisk…
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), pellets, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
33530.A1 33530.A7
33530.A1EA 3880 CZK
33530.A1 33530.A7
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), pellets, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Molecular sieve 3A (0.3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 308080-99-1