Tisk…
, powder <50 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molekulové síto A3
214795000 214790025
ACRO214795000EA 2560 CZK
ACRO214795000 ACRO214790025
, powder <50 µm
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 308080-99-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Particle size ≤50 µm
pH ≤11.4 (10 % suspension in water)
Residual water ≤3 % (550°C, 2 h)
Water adsorption ≥18 % (60% rH, 25°C, 24h)