Tisk…
4 --> 8 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molekulové síto A3
197240050 197245000
ACRO197240050EA 20410 CZK
ACRO197240050 ACRO197245000
4 --> 8 mesh
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 308080-99-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to tan Beads
Particle size 4 to 8 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 % (60% rH)