Tisk…
Paraffin Oil těžký, liquid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
18512-2.5L 18512-1L
SIAL18512-2.5LEA 5560 CZK
SIAL18512-2.5L SIAL18512-1L
Paraffin Oil těžký, liquid, Sigma-Aldrich®
Paraffin Oil
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00131611
CAS číslo: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07263