Tisk…
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Linde 13X
334359-1KG 334359-5KG
334359-1KGEA 6860 CZK
334359-1KG 334359-5KG
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 63231-69-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Particle Size 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 10