Tisk…
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Linde 13X
334340-1KG 334340-5KG
334340-1KGEA 7350 CZK
334340-1KG 334340-5KG
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 63231-69-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Diameter 1.6 mm
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 10