Tisk…
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), powder ∼2 μm, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Linde 13X
283592-1KG 283592-5KG
283592-1KGEA 5790 CZK
283592-1KG 283592-5KG
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), powder ∼2 μm, Fluka™
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 63231-69-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Loss on ignition (575°C) Max. 1 %
Water absorbing capacity Min. 20 %