Tisk…
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Linde 13X
208647-1KG 208647-5KG
208647-1KGEA 6470 CZK
208647-1KG 208647-5KG
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 63231-69-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %