parafín, Solidification point: 58-60°C, granules, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
Wax Paraffin, Paraffin wax
26154.291EA
3360
CZK
26154.291
26154.460
parafín, Solidification point: 58-60°C, granules, TECHNICAL
Parafín
Bod tání:
58…60 °C Hustota: 0.9 g/cm³ (20 °C) |
CAS číslo:
8002-74-2 EINECS: 232-315-6 |