Tisk…
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 13X
L06085.30 L06085.0B L06085.0I
L06085.30EA 1450 CZK
L06085.30 L06085.0B L06085.0I
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00164506
CAS číslo: 63231-69-6