Tisk…
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 13X
B21109.0B B21109.0I B21109.30
B21109.0BEA 4470 CZK
B21109.0B B21109.0I B21109.30
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00164506
CAS číslo: 63231-69-6