Tisk…
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10378.0B A10378.0I A10378.30
A10378.0BEA 2990 CZK
A10378.0B A10378.0I A10378.30
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), powder
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00164506
CAS číslo: 63231-69-6