Tisk…
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 13X
87954.A1 87954.A7
87954.A1EA 4190 CZK
87954.A1 87954.A7
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00164506
CAS číslo: 63231-69-6