Tisk…
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 13X
33550.A1 33550.A7
33550.A1EA 3710 CZK
33550.A1 33550.A7
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00164506
CAS číslo: 63231-69-6