Tisk…
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 13X
197315000 197310050
ACRO197315000EA 3130 CZK
ACRO197315000 ACRO197310050
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00164506
CAS číslo: 63231-69-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2 h)
CO2 adsorption capacity ≥11.5 %