Tisk…
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å) 4 - 8 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 13X
197300050 197305000
ACRO197300050EA 8900 CZK
ACRO197300050 ACRO197305000
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å) 4 - 8 mesh
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
MDL Number: MFCD00164506
CAS číslo: 63231-69-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Beads
Particle size 4 to 8 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2 h)
CO2 adsorption capacity ≥11.5 %