Tisk…
parafín, Solidification point: 52-54°C, pellets Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
26157.291EA 1840 CZK
26157.291 26157.460
parafín, Solidification point: 52-54°C, pellets Ph. Eur.
Parafín
Bod tání: 52…54 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 64742-51-4
EINECS: 232-315-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White mass
Identification A Passes test
Melting point 50 - 61 °C
Acidity or alkalinity Passes test
Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Residual solvents Passes test