Natronové vápno indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19352.0E
A19352.36
A19352.0EEA
4470
CZK
A19352.0E
A19352.36
Natronové vápno indicator
Natronové vápno
CAS No.: 8006-28-8
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
UN No.: 1907
MDL No.: MFCD00134094
Storage Temperature:
Ambient |
MDL Number:
MFCD00134094 CAS číslo: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8,III Merck Index: 14,8569 |