Natronové vápno ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
36596.36
36596.A4
36596.36EA
2100
CZK
36596.36
36596.A4
Natronové vápno ACS
Natronové vápno
CAS No.: 8006-28-8
Physical Form: 4-8 Mesh
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
MDL No.: MFCD00134094
Storage Temperature:
Ambient |
MDL Number:
MFCD00134094 CAS číslo: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8,III Merck Index: 14,8569 |