Tisk…
parafín, Solidification point: 42-44°C
Dodavatel: Merck
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
MQ200
1.07150.1000 1.07150.2500
1.07150.1000EA 3560 CZK
1.07150.1000 1.07150.2500
parafín, Solidification point: 42-44°C
Parafín
Hustota: 0.9 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6