Tisk…
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D137103-100G D137103-500G
SIALD137103-100GEA 1730 CZK
SIALD137103-100G SIALD137103-500G
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 145 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005359
CAS číslo: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 3271
ADR: 3,III