Tisk…
4-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
153095-1L 153095-250ML
SIAL153095-1LEA 5970 CZK
SIAL153095-1L SIAL153095-250ML
4-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
4-Methylcyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₄O
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,9328 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001449
CAS číslo: 589-91-3
EINECS: 209-664-8