Tisk…
2-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
153087-1L 153087-250ML
SIAL153087-1LEA 5530 CZK
SIAL153087-1L SIAL153087-250ML
2-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
2-Methylcyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₄O
Bod varu: 163 °C (1013 hPa)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 0,921 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001443
CAS číslo: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3,III