Tisk…
1,4-Cyclohexanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cyclohexane-1,4-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
C101206-100G C101206-25G
SIALC101206-100GEA 2080 CZK
SIALC101206-100G SIALC101206-25G
1,4-Cyclohexanediol, Sigma-Aldrich®
1,4-Cyclohexanediol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 252 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,17 g/cm³ (21.85 °C)
MDL Number: MFCD00001448
CAS číslo: 556-48-9
EINECS: 209-126-2