Tisk…
1,4-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Cyclohexane-1,4-diol
B20446.14 B20446.22
B20446.14EA 978 CZK
B20446.14 B20446.22
1,4-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
1,4-Cyclohexanediol
Purity: 98% CAS No.: 556-48-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 98-103° Boiling Point: 149-151°/20mm Beilstein Reference: 2036658 MDL No.: MFCD00001448
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 149…151 °C (20 mmHg)
Bod tání: 98…103 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (21.85 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001448
CAS číslo: 556-48-9
EINECS: 209-126-2