1,4-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
111150250
111151000
ACRO111150250EA
1070
CZK
ACRO111150250
ACRO111151000
1,4-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture 99%
1,4-Cyclohexanediol
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Bod varu: 150 °C (20 mmHg) Bod tání: 98…102 °C Hustota: 1,17 g/cm³ (21.85 °C) Bod vzplanutí: 65 °C |
MDL Number:
MFCD00001448 CAS číslo: 556-48-9 EINECS: 209-126-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 97 to 102 °C |
GC | ≥98.5 % |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |